化驗
≥98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup