蒸汽密度
4.2 (vs air)
蒸汽壓力
0.13 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)