化驗
97%
光學活性
[α]22/D +170.0°, c = 1 in chloroform
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChI 密鑰
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
基因資訊
human ... HSD11B1(3290), HSD11B2(3291)
rat ... Hsd11b1(25116), Hsd11b2(25117)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
18 & # 946;甘草次酸是在光果甘草甘草根中发现的五环三萜类化合物。它是甘草甜素和甘草酸的主要代谢产物。
應用
该产品可用作制备18 & # 946;-甘草次酸衍生物,这种化合物显示抗炎和抗氧化特性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2