GF01604966
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
别名:
NI105150
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
form
wire
mfr. no.
Goodfellow, 016-049-66
size L × diam.
100 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。