GF02694797
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.75 mm, size 250 × 300 mm, condition impact modified
别名:
ME303003
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
form
sheet
mfr. no.
Goodfellow, 026-947-97
size
250 × 300 mm
thickness
0.75 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
nwg
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。