GF05063228
99.99%
foil
Goodfellow 050-632-28
11 μΩ-cm, 20°C
100x100 mm × 0.125 mm
2270 °C (lit.)
231.9 °C (lit.)
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
[Sn]
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。