GF05618044

foil, thickness 0.009 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.9%

别名:
AU000150
Empirical Formula (Hill Notation):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供

assay

99.9%

form

foil

mfr. no.

Goodfellow, 056-180-44

resistivity

2.05 μΩ-cm, 0°C

size

150 × 150 mm

thickness

0.009 mm

bp

2808 °C (lit.)

mp

1063 °C (lit.)

density

19.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

Au

InChI

1S/Au

InChI key

PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

WGK Germany

nwg

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。