GF07210808
聚四氟乙烯
(PTFE), film, thickness 0.085 mm, size 140 × 200 mm, pore size 0.02ám
别名:
FP301276
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
form
film
mfr. no.
Goodfellow, 072-108-08
size
140 × 200 mm
thickness
0.085 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。