GF09068216
insulated wire, conductor diameter 0.5 mm, length 5 m, insulation thickness 0.025 mm
别名:
NI005875
Empirical Formula (Hill Notation):
Ni
CAS号:
分子量:
58.69
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
form
wire
mfr. no.
Goodfellow, 090-682-16
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
L
5 m
diam.
0.5 mm
insulation thickness
0.025 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Pictograms
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
WGK Germany
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。