GF13395472

foil, thickness 0.015 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%

别名:
MO000210
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL number:
PubChem Substance ID:
价格与库存信息目前不能提供

assay

99.9%

form

foil

mfr. no.

Goodfellow, 133-954-72

resistivity

5.0 μΩ-cm, 20°C

size

200 × 200 mm

thickness

0.015 mm

bp

4612 °C (lit.)

mp

2617 °C (lit.)

density

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Mo]

InChI

1S/Mo

InChI key

ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。