GF13596891
foil, thickness 0.15 mm, 50 mm diameter, purity 99.9%
别名:
Empirical Formula (Hill Notation):
Nb
CAS号:
分子量:
92.91
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
assay
99.9%
form
foil
mfr. no.
Goodfellow, 135-968-91
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
diam.
50 mm
thickness
0.15 mm
diameter
50 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nb
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
WGK Germany
nwg
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。