GF13963653
黄铜
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 0.5_kg, condition atomized
别名:
CU086011
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
form
powder
mfr. no.
Goodfellow, 139-636-53
max. part. size
100 μm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Pictograms
Environment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary Statements
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
No data available
Flash Point(C)
No data available
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。