GF17012179

foil, thickness 0.75 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2

别名:
CR000215
Empirical Formula (Hill Notation):
Cr
CAS号:
分子量:
52.00
MDL number:
PubChem Substance ID:
价格与库存信息目前不能提供

form

foil

mfr. no.

Goodfellow, 170-121-79

resistivity

12.7 μΩ-cm, 20°C

size

25 × 25 mm

thickness

0.75 mm

bp

2672 °C (lit.)

mp

1857 °C (lit.)

density

7.14 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

Cr

InChI

1S/Cr

InChI key

VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。