GF18826588
wire, 0.38 mm diameter, length 0.2 m, purity 99.99%
别名:
PT005143
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
测定
99.99%
形式
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 188-265-88
电阻率
10.6 μΩ-cm, 20°C
长度
0.2 m
直径
0.38 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。