GF19122027

T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10

insulated wire, 100m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation

别名:
NI095830
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供

description

polyimide insulation
thermocouple wire

form

wire (insulated)

mfr. no.

Goodfellow, 191-220-27

insulation thickness

0.007 mm

wire L × diam.

100 m × 0.08 mm , conductor diameter

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Application

may be used as one component of a thermocouple
分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。