GF19411466
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
别名:
NI095840
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
description
polyester insulation
thermocouple wire
form
wire (insulated)
mfr. no.
Goodfellow, 194-114-66
insulation thickness
0.015 mm
wire L × diam.
20 m × 0.125 mm , conductor diameter
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Application
may be used as one component of a thermocouple
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。