GF21293265
foil, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
别名:
BE000290, Glucinium
Empirical Formula (Hill Notation):
Be
CAS号:
分子量:
9.01
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
assay
99%
form
foil
autoignition temp.
1198 °F
mfr. no.
Goodfellow, 212-932-65
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
size
100 × 100 mm
thickness
0.5 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Be
InChI
1S/Be
InChI key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。