GF22387754
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm
别名:
Ta
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
form
foil
autoignition temp.
572 °F
mfr. no.
Goodfellow, 223-877-54
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
2.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Ta
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。