GF25796010
99.97%
wire
Goodfellow 257-960-10
0.2 m × 0.5 mm
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
3180 °C (lit.)
21.02 g/cm3 (lit.)
[ReH]
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。