GF26838108
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.2 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
别名:
W 606801
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
form
spheres
mfr. no.
Goodfellow, 268-381-08
diameter
0.2 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com