GF33497657
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.015mm thickness, as rolled, light tight (lt)
别名:
CU060210
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
description
light tight (lt)
form
foil (as rolled)
mfr. no.
Goodfellow, 334-976-57
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.015 mm
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。