GF34213328
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9995%
别名:
AL006106
Empirical Formula (Hill Notation):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
assay
99.9995%
form
lumps
autoignition temp.
1400 °F
mfr. no.
Goodfellow, 342-133-28
resistivity
2.6548 μΩ-cm
weight
50 g
max. lump size
10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Al
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。