GF34438923
99.99+ %
foil
Goodfellow 344-389-23
12.7 μΩ-cm, 20°C
25x25 mm × 0.007 mm
2672 °C (lit.)
1857 °C (lit.)
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
[Cr]
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。