蒸汽密度
4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
expl. lim.
6.9 %
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-羟基-4-甲基-2-戊酮通常作为溶剂在各种工业中使用,包括油漆、涂料、胶粘剂和印刷油墨。
應用
4-羟基-4-甲基-2-戊酮可用于合成以下物质:
也可作为络合剂,通过与金属盐(MX)和氰基金属化物反应合成双金属氰化物(DMC)催化剂。
- 二醇单酯,通过串联醇醛转移Tischtschenko反应与醛类反应,以三甲基铝作为催化剂。
- 醇醛转移产物,例如β-羟基酮,通过与各种醛类反应,以L-脯氨酸作为催化剂。
- 单-α-芳化酮和酯类,分别与芳基卤化物和芳基三氟化物发生Pd催化反应。
也可作为络合剂,通过与金属盐(MX)和氰基金属化物反应合成双金属氰化物(DMC)催化剂。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter