About This Item
线性分子式:
In(OCCH3CHOCCH3)3
CAS Number:
分子量:
412.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: indium
reagent type: catalyst
mp
187-189 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[In](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.In/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI 密鑰
SKWCWFYBFZIXHE-LNTINUHCSA-K
一般說明
In (acac) 3 是乙酰丙酮的铟络合物。金属乙酰丙酮对氧化气体表现出较高的敏感性。
應用
In (acac)3用作合成 In2O3 的前体。 铟 (Ⅲ) 乙酰丙酮作为催化剂用于合成氧化吲哚衍生物。 In (acac)3被研究用作气体传感器。用于合成氧化铟锡纳米晶 (ITO)。采用原子层化学气相沉积法,以 In (acac) 3 和 h2S 为原料制备了薄膜太阳能电池。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3