Merck
JKA3124
Sigma-Aldrich
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
别名:
mPEG-MAL, 甲氧基-PEG-马来酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
形狀
solid
分子量
average Mn 2,000
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲氧基PEG马来酰亚胺。对半胱氨酸侧链中的巯基具有选择性;在pH 5.0-6.7下反应
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)
Pradyumna Kedarisetti et al.
Biomedical optics express, 11(11), 6211-6230 (2020-12-08)
The presence of circulating tumor cells (CTCs) in a patient's bloodstream is a hallmark of metastatic cancer. The detection and analysis of CTCs is a promising diagnostic and prognostic strategy as they may carry useful genetic information from their derived