Merck
JKA7039
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, thiol reactive
别名:
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
4arm-PEG-SH, average Mn 20,000
表单
solid
分子量
average Mn 20,000
反应适用性
reactivity: thiol reactive
聚合物结构设计
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
Product of JenKem Technology
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
商品
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.