登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C10H15NO4
化学文摘社编号:
分子量:
213.23
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
产品名称
N-(β-酮己酰)-
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
detection
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChI key
YRYOXRMDHALAFL-QMMMGPOBSA-N
General description
N-(β-酮丙酰基)-L-高丝氨酸内酯(3-氧代-C6-HSL)是费氏弧菌的群体信号分子之一。3-氧代-C6-HSL 是由 LuxI 自身诱导合酶催化的 S-腺苷甲硫氨酸和酰化酰基载体蛋白(酰基 ACPs)之间的反应产生的。它可以用于分析正交特异性报告基因的表达。
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)