化驗
≥99.9%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
密度
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChI 密鑰
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
La2O3是一种宽带隙p型半导体,也称为倍半氧化镧。它是唯一具有空Ln-4f外壳的镧系氧化物,广泛用于制备光学材料、电介质和导电陶瓷。La2O3也可用作许多有机转化的催化剂。
應用
LAMOX 快离子导体和超导体的前体。
氧化镧(III)提高了玻璃的耐碱性能,由于高折射率和低色散,被广泛应用于照相机和望远镜透镜、红外吸收玻璃和其他特种光纤的制备。例如,可作为起始材料制备用于诊断X射线屏蔽的La2O3-CaO-B2O3-SiO2玻璃。
可用于制备热膨胀系数高、导热系数低的热障涂料。
还可用作合成二苯基硫化物和硒化物的可循环催化体系。
可用于制备热膨胀系数高、导热系数低的热障涂料。
还可用作合成二苯基硫化物和硒化物的可循环催化体系。
特點和優勢
- 高折射率
- 热稳定性
- 硬度
- 高介电常数
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)