Merck
M29800
Sigma-Aldrich
2-甲基苯并咪唑
98%
别名:
2-甲基-1H-1,3-苯并二唑, 2-甲基-1H-苯并[d]咪唑, 2-甲基-1H-苯并咪唑, 2-甲基苯并咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2
CAS Number:
分子量:
132.16
Beilstein:
112264
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 2-甲基苯并咪唑是一种重要的药效团,广泛用于药物化学中,可用于合成各种抗菌和抗真菌剂。
  • 可用作合成取代的苯并咪唑[1,2-a]喹诺酮类物质的关键前体。
  • 它可用于合成可逆的固-液相转变配位聚合物晶体。
  • 2-甲基苯并咪唑还表现出腐蚀抑制作用。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)