蒸汽壓力
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
品質等級
化驗
97%
自燃溫度
624 °F
expl. lim.
8.35 %
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
密度
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
甲基环戊烷可进行开环或扩环反应,生成各种烃,包括支链和直链己烷、环己烷和苯。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C