About This Item
线性分子式:
HSCH2CH2OH
CAS Number:
分子量:
78.13
Beilstein:
773648
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
Bp:
157 °C (lit.)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽密度
2.69 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
expl. lim.
18 %
濃度
14.3 M (pure liquid)
折射率
n20/D 1.500 (lit.)
pH值
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-巯基乙醇是一种硫醇化合物,常用作有机反应中的还原剂。
應用
2-巯基乙醇广泛用于延迟溶液中的生物化合物氧化。
BME 适用于在聚丙烯酰胺凝胶电泳前还原蛋白质二硫键,通常用于 SDS-PAGE 的样品缓冲液,浓度为 5%。切割分子间(亚基之间)二硫键允许蛋白质的亚基在 SDS-PAGE 上独立分离。切割分子内(亚基内)二硫键可使亚基完全变性,从而使每个肽根据其链长迁移,而不受二级结构的影响。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Heart
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)