Merck
N257
Sigma-Aldrich
萘-1-硼酸
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
别名:
1-萘基硼酸, 1-萘硼酸, NSC 78936
线性分子式:
C10H7B(OH)2
CAS号:
分子量:
171.99
Beilstein:
2937504
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
≥95.0%
形式
crystals
mp
208-214 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
InChI key
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
B75956417599480134
vibrant-m
N257
萘-1-硼酸
vibrant-m
B75956
4-溴苯硼酸
vibrant-m
417599
4-甲氧基苯硼酸
vibrant-m
480134
2-萘基硼酸
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
-
mp
208-214 °C (lit.)
mp
284-288 °C (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
mp
269-275 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
应用
1-萘硼酸可用于:
  • 5-溴-2-(萘-1-基)苯甲酸甲酯,其是制备9-蒽-螺苯并芴主体材料的原料。
  • 用于水解纤维素的双功能聚合物。
  • 9-(萘-1-基)蒽 ,其是制备发射蓝光的蒽衍生分子玻璃的关键中间体。
它也可用作基于Suzuki 均偶联反应的荧光检测硼酸基糖类传感器的底物。
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Bifunctional porous polymers bearing boronic and sulfonic acids for hydrolysis of cellulose
Yang Q and Pan X
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(9), 4824-4830 (2016)
Suzuki homo-coupling reaction based fluorescent sensors for monosaccharides
Xu S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(66), 35238-35241 (2014)
Highly efficient blue OLED based on 9-anthracene-spirobenzofluorene derivatives as host materials
Gong M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(47), 10735-10746 (2010)
Highly efficient and stable deep-blue emitting anthracene-derived molecular glass for versatile types of non-doped OLED applications
Cho I, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(1), 123-129 (2012)