Merck
P2066
聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)
lactide:glycolide 65:35, Mw 40,000-75,000
别名:
Lactel® B6001-1, PLGA
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
pellets
Quality Segment
feed ratio
lactide:glycolide 65:35
mol wt
Mw 40,000-75,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 吸入巨噬细胞凋亡体-工程微粒可构建促退行性微环境以对抗小鼠缺氧性肺损伤。:这项研究展示了利用聚(D,L-乳酸-共-乙醇酸)(PLGA)工程微粒在缺氧条件下促进肺组织再生的方法,凸显了其在开发先进的呼吸道损伤治疗策略方面的潜力(Liu et al., 2024)。
  • 工程纳米颗粒促进了AAV向量对心脏的滋养。:该研究探讨了PLGA纳米颗粒在提高AAV载体对心脏组织的靶向效率方面的作用,展示了其在基因治疗和心血管疾病治疗中的应用(Switala et al., 2024)。
  • 用于预防口腔表面生物膜的载药粘合微粒。:这篇文章报道了为防止口腔表面生物膜形成而设计的药物负载 PLGA 微颗粒的开发情况,展示了这种聚合物在牙科应用和生物膜相关感染中的实用性(Oh et al., 2024)。
  • 含有VEGF-A-转染Schwann细胞的双层导管通过血管生成促进周围神经再生。:基于PLGA的双层导管可通过增强血管生成来支持神经再生,这表明了它在神经再生医学和周围神经损伤治疗中的重要性(Huang et al., 2024)。
  • 在模拟黑色素瘤和皮肤鳞状细胞癌的三维人体皮肤模型上应用负载多柔比星的PLGA纳米粒子,靶向肿瘤细胞和癌症相关成纤维细胞。:该研究强调了聚乳酸乙二醇(PLGA)纳米颗粒在向肿瘤细胞和周围支持基质输送化疗药物方面的双重靶向能力,突出了其在晚期癌症疗法中的作用(He et al., 2024)。
Features and Benefits
控释生物活性剂、缝线和可生物吸收植入器件。
Physical form
具有生物相容性且可生物降解的聚合物。
Legal Information
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
Still not finding the right product?
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)