About This Item
线性分子式:
CH3COC(CH3)3
CAS Number:
分子量:
100.16
Beilstein:
1209331
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3,3-Dimethyl-2-butanone is an aliphatic ketone can undergo asymmetric reduction to the corresponding alcohol with diisopinocampheylchloroborane with high enantiomeric excess.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)