化驗
95%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter