Merck
QBD10303
Sigma-Aldrich
m-dPEG®24-TFP ester
登录查看公司和协议定价
经验公式(希尔记法):
C56H100F4O26
分子量:
1265.37
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
检测方案
>90%
形式
solid or viscous liquid
反应适用性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: monofunctional
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
特点和优势
m-dPEG®24-TFP ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®24-TFP (2,3,5,6-tetrafluorophenyl) ester reacts with amines.
法律信息
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA