Merck
SYNF740027
Synthware micro funnel
O.D. 27 mm
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NB.51
制造商/商品名称
F740027
外径
27 mm
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
SYNF650010CSYNF182475SYNF184100
Synthware™ micro funnel O.D. 27 mm
SYNF740027
Synthware micro funnel
Synthware™ Hirsch micro funnel capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
SYNF650010C
Synthware Hirsch micro funnel
Synthware™ powder funnel joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
SYNF182475
Synthware powder funnel
Synthware™ powder funnel joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
SYNF184100
Synthware powder funnel
O.D.
27 mm
O.D.
-
O.D.
-
O.D.
-
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA