蒸汽壓力
58 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
83-84 °C (lit.)
密度
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
InChI 密鑰
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于通过 DBU 催化的烯丙醇加成反应合成三氯乙酰亚胺酯,以及用于 MOM 催化型氮杂-Claisen 重排反应的后续研究。还可用于由二醇制备双三氯乙酰亚胺酯,再通过酸催化的环化反应生成二氢噁嗪。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F
閃點(°C)
74 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter