About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H2CO2H
CAS Number:
分子量:
164.20
Beilstein:
1866187
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
99%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)