About This Item
线性分子式:
(CH3)3S(I)
CAS Number:
分子量:
204.07
Beilstein:
3555192
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
215-220 °C (lit.)
SMILES 字串
[I-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三甲基磺酸碘通常用作有机合成中的甲基化剂。
應用
用强碱处理可生成二甲基亚甲基锍,而后又可参与酮的羰基原位反应形成环氧化物或烯丙醇。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)