生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fatty; waxy
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
肉豆蔻酸甲酯是一种常用作调味香精的脂肪酸甲酯。
它是主要的一种:
它是主要的一种:
- 苏铁球果中的植物化学成分
- γ-氨基丁酸(GABA)茶的挥发性风味成分
應用
- 通过脂肪酶催化的转酯化调节纤维素的疏水性:本研究讨论了使用肉豆蔻酸甲酯通过酶促过程修改纤维素性能,这对于开发用于各种工业应用的疏水材料至关重要(Sharma 等人,2024 年)。
- 通过工程化 β-氧化在酵母中生物合成昆虫性信息素前体:展示了在酵母中合成肉豆蔻酸甲酯作为信息素前体,表明其在生物工程中用于可持续农业实践的潜力(Petkevicius 等人,2022 年)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter