Merck
W292400
Sigma-Aldrich
丙酸
≥99.5%, FCC, FG
别名:
Propanoic acid, Propanyl acid, 初油酸
线性分子式:
CH3CH2COOH
CAS号:
分子量:
74.08
FEMA编号:
2924
Beilstein:
506071
EC 号:
欧洲委员会编号:
3
MDL编号:
eCl@ss:
39021305
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
8.003
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 178.1010
FDA 21 CFR 184.1081
蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽压
2.4 mmHg ( 20 °C)
检测方案
≥99.5%
自燃温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
141 °C
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
dairy; pungent; acidic
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
丙酸是反刍动物瘤胃内通过细菌发酵形成的一种挥发性脂肪酸(VFA)
丙酸(PA)是一种天然羧酸,它的天然状态是一种无色腐蚀液体,有难闻的气味。丙酸是一种良好的原材料,它稳定,便宜,安全,可以用作食品添加剂。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(F)
129.2 °F - closed cup
闪点(C)
54 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例 T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
请输入1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA