About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHC6H4OH
CAS Number:
分子量:
136.19
FEMA號碼:
3461
Beilstein:
1363322
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11234
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
4.044
NACRES:
NA.21
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA
蒸汽壓力
<0.05 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
medicinal
SMILES 字串
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI 密鑰
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)