Merck
WHA1006110
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 110 mm, pack of 100
登录查看公司和协议定价
别名:
Z240826
NACRES:
NB.24
物料
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
制造商/商品名称
Whatman 1006-110
Whatman 28414054 (US reference)
参数
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
110 mm
厚度
180 μm
灰分
≤0.06%
孔径
3 μm (Particle retention)
基本重量
100 g/m2
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
一般描述
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 6: 3 μm, (medium to slow filter paper)
Twice as fast as Grade 5 with similar fine particle retention. Often specified for boiler water analysis applications.
其他说明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律信息
Whatman is a registered trademark of Cytiva
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA