Merck
WHA10331556
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 500 mm, pack of 50
登录查看公司和协议定价
别名:
Z749524
NACRES:
NB.24
物料
cellulose filters (super-refined)
circles
包装
pack of 50
制造商/商品名称
Whatman 10331556
Whatman Article No. 28414456 (US reference)
参数
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
500 mm
厚度
650 μm
孔径
20 μm (max.)
基本重量
148 g/m2
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
WHA10331553WHA10331551WHA10331456
diam.
500 mm
diam.
320 mm
diam.
240 mm
diam.
500 mm
material
cellulose filters (super-refined), circles
material
cellulose filters (super-refined), circles
material
cellulose filters (super-refined), circles
material
cellulose filters (super-refined), circles
pore size
20 μm (max.)
pore size
20 μm (max.)
pore size
20 μm (max.)
pore size
15-18 μm (Particle retention)
parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
parameter
17.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
packaging
pack of 50
packaging
pack of 50
packaging
pack of 50
packaging
pack of 100
一般描述
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
其他说明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律信息
Whatman is a registered trademark of Cytiva
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA