About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌
non-sterile
特點
Polypropylene prefilter
包裝
pack of 150 ea
製造商/商標名
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
直徑
25 mm
容積
≤25 mL
孔徑
0.45 μm
接頭
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)