主要文件
Z100315
Sigma-Aldrich
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
长度
200 mm
外径
30 mm
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)