About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
NB.35
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
(100%Cotton)
white gloves
尺寸
M/L
無菌
non-sterile
特點
latex free
powder-free
reusable
包裝
pack of 12 pair
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
長度
9 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)