主要文件
Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
别名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
接合處
Joints threaded neck (20)
特點
with cap
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Nalgene 2004-0001
瓶直徑 × 高度
34 mm × 61 mm
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)